由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
蒸気圧
~0.02 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.456 (lit.)
bp
225 °C (lit.)
密度
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
waxy; floral; rose
SMILES記法
CC(CCO)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3
InChI Key
QMVPMAAFGQKVCJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- コリン作動性促進効果と認知機能向上効果を持つ Rosa damascena Mill.(ダマスクローズ)のエッセンシャルオイルが、スコポラミン誘発性健忘ラットに及ぼす影響に関する包括的な評価:この研究では、認知機能の向上とコリン作動性神経系のサポートにおけるシトロネロール′の役割が強調されており、認知障害の治療法開発におけるその潜在的な有用性が示されています(Teralı et al., 2024)。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
224.6 °F - closed cup
引火点(℃)
107 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W230901-SAMPLE-K:
W230901-9KG-K:
W230901-VAR-K:
W230901-1KG-K:
W230901-SAMPLE:
W230901-4KG-K:
W230901-BULK:
W230901-4KG:
W230901-BULK-K:
W230901-1KG:
W230901-9KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
-(+)-Limonene, purum, ≥98.0% (sum of enantiomers, GC); Geranyl tiglate; α-Terpineol, natural, ≥96%, FCC, FG; Geranyl formate; α-Pinene
-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol; Neral; Geraniol; Geranial; Undecanal; Citronellyl acetate; Neryl acetate; 3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl acetate; 1-Tetradecene; Tetradecane; α-Bisabolol
-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol; Neral; Geraniol; Geranial; Undecanal; Citronellyl acetate; Neryl acetate; 3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl acetate; 1-Tetradecene; Tetradecane; α-Bisabolol
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W230901-1KG-K | 4061837861840 |
W230901-9KG | |
W230901-1KG | |
W230901-4KG | |
W230901-4KG-K | 4061837861857 |
W230901-9KG-K | 4061837861864 |
W230901-SAMPLE | |
W230901-SAMPLE-K | 4061837509247 |