Merck
X3375
Sigma-Aldrich
キシリトール
≥99% (GC)
別名:
キシリット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2[CH(OH)]3CH2OH
CAS番号:
分子量:
152.15
Beilstein:
1720523
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
crystalline
crystals or chunks
powder
甘さ
1 × sucrose
colorless
mp
94-97 °C (lit.)
溶解性
water: 642g/l at 25 °C (77 °F )
SMILES記法
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4+,5+
InChI Key
HEBKCHPVOIAQTA-SCDXWVJYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キシリトールは天然に存在する5炭糖の糖アルコールであり、甘味はスクロースと同等です。キシリトールは菓子、チューインガム、歯磨き粉、マウスウォッシュの製造での利用が見られます。キシリトールは低エネルギーの甘味料でその代謝はインスリンに依存しないため、糖尿病患者で砂糖の代わりに使用できる有望な甘味料です。キシリトールはう蝕原性細菌に利用されることはなく、蝕原性細菌を飢餓状態にする効果があることから、虫歯の治療に使われる天然物の抗う蝕剤です。キシリトールは耳炎および上気道の感染を予防します。商業的には、細菌、菌類、酵母などの微生物の発酵によりキシリトールを生産しています。
アプリケーション
キシトールは
  • 口腔内のバイオフィルムに対する抗菌活性を分析する際
  • 熱力学データおよび密度を測定するための
    • 高速液体クロマトグラフィーの標準物質として使用されてきました
  • 生物化学的/生理学的作用
    ヒトの舌で検出可能な糖アルコール甘味料。ヘミセルロース水解物の発酵によって産生されます。
    その他情報
    お客様の研究に適したメルクの広範な糖アルコールを包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
    保管分類コード
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    Not applicable
    個人用保護具 (PPE)
    Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
    適用法令
    Jan Code
    X3375-10MG:
    X3375-500G:
    X3375-25G:
    X3375-1KG:
    X3375-100G:
    X3375-5G:
    X3375-VAR:
    X3375-1G:
    X3375-BULK:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)
    文書ライブラリにアクセスする
    この製品を見ている人はこちらもチェック
    Synergistic effect of xylitol and ursolic acid combination on oral biofilms
    Zou Y, et al.
    Restorative dentistry & endodontics, 39(4), 288-295 (2014)
    Molecular strategies for enhancing microbial production of xylitol
    Pal S, et al.
    Process Biochemistry (Oxford, United Kingdom), 51(7), 809-819 (2016)
    Culture parameters affecting xylitol production by Debaryomyces hansenii immobilized in alginate beads
    Perez-Bibbins B, et al.
    Process Biochemistry (Oxford, United Kingdom), 48(3), 387-397 (2013)
    Apparent molar volumes and apparent molar heat capacities of aqueous adonitol, dulcitol, glycerol, meso-erythritol, myo-inositol, D-sorbitol, and xylitol at temperatures from (278.15 to 368.15) K and at the pressure 0.35 MPa
    Blodgett MB, et al.
    The Journal of Chemical Thermodynamics, 39(4), 627-644 (2007)
    Mette K Keller et al.
    BMC oral health, 12, 44-44 (2012-10-25)
    The increasing interest in probiotic lactobacilli in health maintenance has raised the question of potential risks. One possible side effect could be an increased acidogenicity in dental plaque. The aim of this study was to investigate the effect of probiotic