Merck
1617000
USP
ソルビトール
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
D-ソルビトール, D-ソルビット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14O6
CAS番号:
分子量:
182.17
Beilstein:
1721899
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
蒸気密度
<1 (vs air)
蒸気圧
<0.1 mmHg ( 25 °C)
APIファミリー
sorbitol
メーカー/製品名
USP
mp
98-100 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChI Key
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDSおよび製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供される全ての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
規定されたUSP公定書試験およびアッセイでの使用に適したソルビトールUSP標準品。
以下の米国薬局方(USP)モノグラフに従って、示差屈折計を備えた液体クロマトグラフィーを使用したアッセイ用の標準溶液およびシステム適合性溶液の調製に使用されます:
  • ソルビトール溶液
  • ソルビトール
  • Noncrystallizing Sorbitol Solution
  • Sorbitol Sorbitan Solution
加えて、米国薬局方(USP)モノグラフに従って、液体クロマトグラフィーと192nmでのUV検出器の組み合わせによりキシリトール中の他のポリオール不純物を測定するための標準溶液の調製に使用されます。
アナリシスノート
本製品は検査および分析専用です。ヒトまたは動物への投与を目的としたものではありません。また何らかの疾病の診断や治療・治癒に使用することはできません。
その他情報
販売制限が適用される場合があります。
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1617000-125MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Noncrystallizing Sorbitol Solution
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 45(6) (2021)
Sorbitol Solution
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 45(6) (2021)
Sorbitol
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 45(6) (2021)
Sorbitol Sorbitan Solution
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 45(6) (2021)
Suzanne M Mugie et al.
Gastroenterology, 147(6), 1285-1295 (2014-09-23)
Prucalopride is a selective, high-affinity agonist of the 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 4 that enhances motility in the gastrointestinal tract. We performed a multicenter, randomized, placebo-controlled, double-blind, phase 3 trial to evaluate the efficacy and safety of prucalopride in children (6