certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0001013
traceable to USP 1270311
APIファミリー
ferulic acid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 100 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
168-172 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(/C=C/C1=CC(OC)=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C10H10O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)/b5-3+
InChI Key
KSEBMYQBYZTDHS-HWKANZROSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1791-100MG:
PHR1791-100MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック