Merck
03200595
p-クマル酸
primary reference standard
別名:
trans-4-ヒドロキシ桂皮酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H4CH=CHCO2H
CAS番号:
分子量:
164.16
Beilstein:
2207383
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
HWI
mp
214 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
food and beverages
SMILES記法
OC(=O)\C=C\c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-3+
InChI Key
NGSWKAQJJWESNS-ZZXKWVIFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
アプリケーション
Reference standard in the analysis of herbal medicinal products.
生物化学的/生理学的作用
ヒドロキシケイ皮酸は、多くの果物や野菜に存在します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
03200595-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
HPLC Analysis of Polyphenols in Nero d'Avola Red Wine on Discovery® HS C18 (UV 280 nm)
Coumaric acid; Quercitrin; Myricetin; Quercetin