包装
pkg of 12x × 947 mL
pkg of 947 mL
メーカー/製品名
Alconox, Inc. 1232 (12 x 947 ML)
Alconox, Inc. 1232-1 (947 ML)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
用手および超音波洗浄用陰イオン性濃縮洗剤。濯がなくても、残渣に干渉しない信頼性の高い結果が得られます。極めてマイルドで硬水、軟水のいずれにも完全に溶解します。USDA認証。1:100に希釈。pH 8.5
法的情報
Liquinox is a registered trademark of Alconox, Inc.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Z742915-12X947ML:
Z742915-947ML:
Z742915-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z742915-947ML | 4061841421955 |
Z742915-12X947ML | 4061841421948 |