Merck
Z742914
アルコノックス
1.8Kg cartons
別名:
anionic detergent, concentrated powdered detergent, general laboratory cleaner, lab detergent, low foaming detergent, ultrasonic cleaner detergent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
47131800
NACRES:
NB.34
包装
pkg of 1.8 kg
pkg of 9 × 1.8 kg
メーカー/製品名
Alconox, Inc. 1104-1 (1.8 KG)
Alconox, Inc. 1104 (9 x 1.8 KG)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ALCONOX® is a mixture of a homogeneous blend of sodium linear alkylaryl sulfonate, alcohol sulfate, phosphates, and carbonates.
一般的な実験室用粉末洗剤。
特徴および利点
  • Concentrated and long-lasting
  • Biodegradable and readily disposable
  • Penetrating wetting power to save
  • Alternative for corrosive acids and hazardous solvents
  • Easy to rinse, doesn′t form interfering residues, and provides reliable results
法的情報
ALCONOX is a registered trademark of Alconox, Inc.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Z742914-1.8KG:4548173362793
Z742914-BULK:
Z742914-9X1.8KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)