food and beverages
microbiology
保管温度
2-8°C
詳細
この指示薬は、紙製ストリップに含浸されたBacillus stearothermophilus(ATCC7953)胞子を個別に封筒に入れたものです。Bacillus stearothermophilusは、65℃以上で増殖可能な好熱菌です。芽胞は高度に耐性であり、オートクレーブの性能のモニタリングに使用されます。米国軍事規格MIL-S-36586に規定されているこの指示薬は、米国FDAのGMP要件です。
包装
ストリップ25枚入り
ディメンジョンエンベロープ(2枚入り):46x70 mm
ディメンジョンストリップ:33x7 mm
ディメンジョンエンベロープ(2枚入り):46x70 mm
ディメンジョンストリップ:33x7 mm
構成
紙製ストリップに含浸されたBacillus stearothermophilus(ATCC 7953)胞子(ストリップあたり100万個の胞子)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
74041-25TESTS-F:
74041-25EA-BULK-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック