認証
according to ISO 10273:2017
according to ISO 21871:2006
品質水準
無菌性
non-sterile
形状
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
casein peptone, 17 g/L
dipotassium hydrogen phosphate, 2.5 g/L
D(+)-glucose, 2.5 g/L
sodium chloride, 5 g/L
soy peptone, 3 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Basic
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.3±0.2 (25 °C)
アプリケーション
bioburden testing
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
pathogen testing
personal care
pharmaceutical
sample preparation
veterinary
water monitoring
microbiology
適合性
nonselective for Bacillus spp.
nonselective for Bacteroides spp.
nonselective for Campylobacter spp.
nonselective for Candida spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Neisseria spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
調製ノート
その他情報
脚注
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
22098-100G-F:
22098-500G-F:
22098-2.5KG-F:
22098-BULK-F:
22098-VAR-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
On the Trail of Campylobacter
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques