Merck
STBMTSB12DP
Millipore
ダイズカゼイン消化ブロス
bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL , filling volume, closure type, green screw cap with septum, double packed of 12 bottles
別名:
トリプシン大豆ブイヨンすぐに使えるボトル, Casoブイヨン, TSB, ソイビーン・カゼイン・ダイジェスト培地, トリプシンソイブロス, トリプチケースソイブロス, トリプトンソイブロス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106225
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NA.74
認証
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
品質水準
詳細
Bottle with screw cap and septum, Double packed, For the detection of aerobic bacteria and fungi,
無菌性
sterile; ethylene oxide treated
フォーム
liquid
特徴
closure type green screw cap with septum
ready-to-use
包装
double packed of 12 bottles
ボトルの最大容量
125 mL
bottle filling volume
100 mL , filling volume
入力
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.3
アプリケーション
pharmaceutical
sterility testing
適合性
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest®
nonselective for
輸送温度
ambient
保管温度
2-30°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ダイズカゼイン消化ブロスは、無菌培地であり、メルクのSTERITEST®ソリューションの重要な要素です。この培地の組成と増殖性能は、ソイビーン・カゼイン・ダイジェスト培地に関する欧州薬局方(EP)2.6.1、米国薬局方(USP)71、および日本薬局方(JP)4.06に準拠しています。メルクの製造法は、培地の最高レベルの品質を保証しており、精度を改善し、誤った解釈と誤った結果のリスクを大きく低減させています。滅菌済みダブルTyvek®包装により、試験法の信頼性が高まり、洗浄手順が合理化され、層流フード内でのクロスコンタミネーションリスクが最低限に抑えられ、アイソレーターチャンバーの効率的な汚染除去が確保されています。培地の外観は、淡黄色の透明の液体です。pHは7.3 ± 0.2、保存温度は2~25℃です。インキュベーション温度は20~25℃、インキュベーション時間は7~14日です。本製品は培地100 mL入りボトル12本として供給されます。クロスコンタミネーションのリスクを最低限に抑え、汚染除去手順を最適化するセプタム付きスクリューキャップ栓付きです。
アプリケーション
ソイビーン・カゼイン・ダイジェスト培地は、好気性菌および真菌の検出用です。QC生物は、Bacillus subtilis(ATCC 6633)、Candida albicans(ATCC 10231)、Aspergillus brasiliensis(niger)(ATCC 16404)、Staphylococcus aureus(ATCC 6538)、およびPseudomonas aeruginosa(ATCC 9027)などです。この培地は、メンブランフィルター法または直接法による無菌試験に使用されます。非滅菌製品のための前増菌培地としても使用されます。
無菌試験(メンブランフィルター法および直接法)
バイオバーデン試験
構成
セプタム付きスクリューキャップ
培地
トリプチケースソイ
法的情報
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tyvek is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
STBMTSB12DP:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
STBMTSB12DP4053252528217