Merck
STBMRFK34
Millipore
Fluid K
bottle capacity 500 mL, bottle filling volume 300 mL, closure type, Black screw cap with septum and protector, pack of 4 bottles
別名:
Diluting Fluid K, リンス液, 洗浄液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106214
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NA.74
認証
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
品質水準
無菌性
sterile; autoclaved
フォーム
liquid
シェルフライフ
12 mo.
特徴
closure type Black screw cap with septum and protector
ready-to-use
包装
pack of 4 bottles
ボトルの最大容量
500 mL
bottle filling volume
300 mL
キャパシティ
500 mL
light, with no precipitate and free of visible particles
入力
sample type pharmaceutical(s)
pH
6.9
アプリケーション
pharmaceutical
sterility testing
適合性
for use with Steritest®
nonselective for
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Fluid Kは、ワセリン、油、または油性溶液を含むサンプルの試験に適しています。液体の組成は、欧州薬局方(EP)2.6.1、米国薬局方(USP)71、および日本薬局方(JP)4.06に準拠しています。25°CではpH 6.9 ± 0.2の淡黄色の液体です. 15~25°Cで(遮光して)12カ月保存できます。1箱に液体300 mLのボトルが4本入っています。各ボトルには、クロスコンタミネーションのリスクを抑え、汚染除去手順を最適化するセプタム付きスクリューキャップ栓が付いています。
アプリケーション
Fluid Kは、ワセリン/オイルを含むサンプルの滅菌試験用の希釈液またはリンス液として使用されます。メンブレンをリンスしサンプルを希釈/溶解するために、STERITEST®無菌試験システムと組み合わせて、およびバイオバーデン試験で使用できます。この液体は、医療機器の経路をすすぐときや、ろ過や溶解が難しいサンプルにも最適です。
無菌試験
バイオバーデン試験
構成
セプタム付きスクリューキャップ
培地
Fluid K
法的情報
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
STBMRFK34:
試験成績書(COA)