TZHASY210
Steritest® NEOデバイス
For liquids in syringes., Blue base canister with vented double needle adapter for sequential testing of syringe contents and needle surfaces.
別名:
無菌試験デバイス、メンブレンろ過デバイス、メンブレンろ過キャニスター、クローズドメンブレンろ過, 無菌試験用青色ベースSteritest® NEOデバイス
About This Item
おすすめの製品
物質
Nylon 66 adapter (for needle)
PVC tubing (double lumen)
mixed cellulose esters (MCE) membrane
stainless steel (for needle)
styrene-acrylonitrile (SAN) (For Canister)
品質水準
認証
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP 71
無菌性
sterile; γ-irradiated
特徴
Blue base canister with vented double needle adapter for sequential testing of syringe contents and needle surfaces.
メーカー/製品名
Steritest®
包装
pkg of 10 blisters per box, Single packed
パラメーター
120 mL sample volume (graduation marks at 25, 50, 75 and 100 mL)
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi) at 25 °C
45 °C max. temp.
チューブの長さ
850 mm
色
blue Canister Base
Matrix
MF-Millipore™
ポアサイズ
0.45 μm pore size
入力
sample type pharmaceutical(s)
liquid
アプリケーション
pharmaceutical
sterility testing
適合性
For liquids in syringes.
輸送温度
ambient
詳細
Steritest® NEOデバイスは、ろ過性医薬製品の無菌試験用メンブレンろ過デバイスです。取り扱いからトレーサビリティーに至る、試験のあらゆる側面を簡素化します。この装置では、試験プロセス中に医薬品が環境に曝されることがありません。閉鎖系であるため偽陽性が最小限に抑えられ、最高レベルの品質と信頼性を提供します。この試験システムでは、Steritest® Symbioポンプ、専用の付属品、高品質の培地および洗浄液と併用することで、最適化されて、完全に規制に準拠した試験プロセスが提供されます。このデバイスは、通気型ダブルニードル付きです。アダプタを用いると、シリンジの内容物とニードルの表面を連続して試験できます。このシステムは、混合セルロースエステル(MCE)メンブレン付きの青色のキャニスターベースを2個備え、標準的な製品に最適なろ過流量をもたらします。
アプリケーション
特徴および利点
- メルクのデバイス、ポンプ、培地、液体、およびサービスを用いた無菌試験のためのワンストップショップです。
- Steritest®デバイスは、フランス、モルシャイムに所在するメルクのセンターオブエクセレンスで製造され、高品質管理基準により各ロットの品質証明を維持しています。
- 新しいニードル設計
この新しいニードルの設計は、操作者がこの短いニードル長、グリップ、および隆起部を精巧かつ安全に操作して、小型容器を穿刺できるように最適化されています。 - 洗練されたワークフロー
新しいSteritest® NEOカートリッジデバイスは、色付きのクランプ、正確な容量測定のための目盛り、新しい剥離式ラベルにより最適化された識別とトレーサビリティーなどの、すべての改善点を取り入れています。 - 完全に閉じたセットアップ
Steritest® NEOデバイスで試験作業をしている間、医薬製品は周囲環境に曝されません。ろ過、洗浄、培地添加、および培養は閉じたシステムの中で行われます。 - 一貫した性能
100%の完全性を試験する厳密な物理学的および微生物学的試験を、Steritest® NEOデバイスのあらゆるアセンブリ段階で実施した上で、製造部門から引き渡されます。 - 新しいチューブ切断ツール
包装
法的情報
必要ですが提供されていません
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
TZHASY210:
試験成績書(COA)