Merck
STBMRFD34
Millipore
Fluid D
ready-to-use, bottle volume 300 mL , filling volume
別名:
すすぎ液, 洗浄液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106214
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NA.74
認証
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
品質水準
詳細
For rinsing of solutions containing oil or lecithin
無菌性
sterile; autoclaved
形状
liquid
シェルフライフ
17 mo.
特徴
closure type screw cap with septum
ready-to-use
包装
bottle of
ボトルの容量
300 mL , filling volume
500 mL
入力
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.1
アプリケーション
pharmaceutical
sterility testing
適合性
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest®
nonselective for
輸送温度
ambient
保管温度
2-30°C
詳細
Fluid Dは、レシチンまたは油を含有するサンプルの試験に適しており、ほとんどの抗菌薬に適合します。この液体の組成は欧州薬局方(EP)2.6.1、米国薬局方(USP)71および日本薬局方(JP)4.06に準拠しています。本品は無色澄明の液体で、pHは25℃で7.1±0.2です。 2~25℃(遮光)で17か月間保存できます。製品1箱あたり、300 mLの培地が4ボトル入っています。各ボトルには、交差汚染のリスクを最小化して殺菌処置を最適化する、セプタム付きスクリューキャップが付いています。
アプリケーション
メンブレンろ過法による無菌試験では、Fluid DをSTERITEST®無菌試験システムと併用して、油またはレシチンを含む溶液をすすぐことができます。また、非滅菌製品のメンブレンろ過による抗微生物活性の除去にも使用できます。本製品は医療機器の無菌経路のすすぎにも優れており、一般に医療機器のすすぎ方法の試験に使用されます。
無菌試験
バイオバーデン試験
培地
Fluid D
法的情報
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
STBMRFD34:
試験成績書(COA)