TZHALA205
Steritest® NEOデバイス
For liquids in ampoules or collapsible bags., Blue base canister with a single-needle adapter., pkg of 10 blisters in 2 bags of 5 blisters per box, double packed
別名:
無菌試験用Blue Base Steritest® NEOデバイス
About This Item
おすすめの製品
物質
Nylon 66 adapter (for needle)
PVC tubing (double lumen)
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
stainless steel (for needle)
styrene-acrylonitrile (SAN) (for canister)
品質水準
認証
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP 71
無菌性
sterile; γ-irradiated
特徴
Blue base canister with a single-needle adapter.
メーカー/製品名
Steritest®
包装
pkg of 10 blisters in 2 bags of 5 blisters per box, double packed
パラメーター
120 mL sample volume (graduation marks at 25, 50, 75 and 100 mL)
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi) at 25 °C
45 °C max. temp.
チューブの長さ
850 mm
色
blue Canister Base
Matrix
MF-Millipore™
ポアサイズ
0.45 μm pore size
入力
liquid
sample type pharmaceutical(s)
アプリケーション
pharmaceutical
sterility testing
適合性
For liquids in ampoules or collapsible bags.
輸送温度
ambient
詳細
Steritest® NEOは、ろ過可能な医薬品の無菌試験用のメンブレンろ過デバイスです。このデバイスにより、取り扱いからトレーサビリティまで、試験のあらゆる側面が簡略化されます。閉鎖系であるため医薬品は決して環境にさらされることはなく、偽陽性が最小限に抑えられ、最高レベルの品質と信頼性を提供します。この試験システムでは、Steritest® Symbioポンプ、専用の付属品、高品質の培地および洗浄液と併用することで、最適化され、完全に規制に準拠した試験プロセスが提供されます。デバイスをγ線照射滅菌後に二重包装しているため、無菌試験環境に迅速に移行可能であり、汚染除去手順が簡略化され、時間が節約できます。ニードルアダプター(1個)は、アンプルまたは折り畳みバッグへの簡単アクセスを可能にします。被験物質、培地、または洗浄バッファーの移し替え用に、別のベントニードルも同梱されています。青色のキャニスターベースは混合セルロースエステル(MCE)メンブレンであることを示しており、標準的な製品に最適なろ過流量を提供します。新しいVelax® 切断クランプは、チューブを安全かつ清潔に切断することができ、すべてのSteritest® NEOデバイスに簡単に取り付けられます。
アプリケーション
法的情報
以下の用途に設定されています
必要ですが提供されていません
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
TZHALA205:
試験成績書(COA)