Merck
STBMFTM12DP
Millipore
液状チオグリコール酸培地、二重包装
double packed of, ready-to-use, bottle volume 100 mL , filling volume
別名:
チオグリコール酸ブロス, 液状チオグリコール酸培地, 液状チオグリコール酸培地(FTGM)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106225
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NA.74
認証
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
品質水準
詳細
Bottle with screw cap and septum, Double packed
無菌性
sterile; ethylene oxide treated
形状
liquid
特徴
closure type screw cap with septum
ready-to-use
包装
double packed of
ボトルの最大容量
125 mL
ボトルの容量
100 mL , filling volume
入力
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.1
アプリケーション
pharmaceutical
sterility testing
適合性
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest®
anaerobic bacteria
輸送温度
ambient
保管温度
2-30°C
詳細
液状チオグリコール酸培地(FTM)は、メルクのSTERITEST®ソリューションの重要な要素です。本製品は、EP 2.6.1、USP 71、およびJP 4.06の要件に適合するように処方され、テストされています。メルクの製造手法が、最高レベルの品質を培地にもたらし、精度を改善し、不正な解釈や誤った結果のリスクを大幅に削減します。滅菌済みダブルTyvek®包装により、洗浄手順が合理化され、層流フード内でのクロスコンタミネーションリスクが最低限に抑えられ、アイソレーターチャンバーの効率的な汚染除去が確保されます。液体は淡黄色で若干乳白色を帯び、粘性があり、ピンク色のリングが≤1 cmで浮遊しています。 製品のpHは7.1 ± 0.2であり、2~25°Cで保存できます。インキュベーション温度は30~35℃、インキュベーション時間は7~14日です。本製品は培地100 mL入りボトル12本として供給され、クロスコンタミネーションと成長阻害のリスクを低減するセプタム付きスクリューキャップが付いています。
アプリケーション
液状チオグリコール酸培地(FTM)は、主に嫌気性菌の検出に用いられます。ただし、好気性菌の検出も可能です。QC生物には、クロストリジウム・スポロゲネス(ATCC 19404)、黄色ブドウ球菌(ATCC 6538)および緑膿菌(ATCC 9027)が含まれます。この培地は、メンブレンろ過または直接接種による無菌試験に使用されます。
無菌試験(メンブレンろ過および直接接種)
バイオバーデン試験
構成
セプタム付きスクリューキャップ
培地
液状チオグリコール酸
アナリシスノート
濁度は成長を示します
法的情報
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tyvek is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2