Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
TZHAMD210
Millipore
Steritest® NEOデバイス
For medical devices and collapsible bags., Blue base canister provided with 3 adaptors for connecting various test devices.
別名:
無菌試験デバイス、メンブレンろ過デバイス、メンブレンろ過キャニスター、クローズドメンブレンろ過, 無菌試験用ブルーベースSteritest® NEOデバイス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.24
物質
Nylon 66 adapter (for needle)
PVC tubing (double lumen)
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
stainless steel ( for needle)
styrene-acrylonitrile (SAN) ( for Canister)
品質水準
認証
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
無菌性
sterile; γ-irradiated
特徴
Blue base canister provided with 3 adaptors for connecting various test devices.
メーカー/製品名
Steritest®
包装
pkg of 10 blisters per box, Single packed
パラメーター
120 mL sample volume (graduation marks at 25, 50, 75 and 100 mL)
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi) at 25 °C
45 °C max. temp.
チューブの長さ
850 mm
blue Canister Base
Matrix
MF-Millipore
ポアサイズ
0.45 μm pore size
入力
sample type pharmaceutical(s)
アプリケーション
pharmaceutical
sterility testing
適合性
For medical devices and collapsible bags.
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
輸送温度
ambient
詳細
デバイス構成:キャニスター2個
Steritest® NEOデバイスは、ろ過性医薬製品の無菌試験用メンブレンろ過デバイスです。取り扱いからトレーサビリティーに至る、試験のあらゆる側面を簡素化します。閉鎖系であるため、試験プロセス中に医薬品が環境に曝されることがありません。そのため、偽陽性が最小限に抑えられ、最高レベルの品質と信頼性が得られます。この試験システムでは、Steritest® Symbioポンプ、専用の付属品、高品質の培地および洗浄液と併用することで、最適化され、完全に規制に準拠した試験プロセスが提供されます。医療機器向けSteritest® NEOデバイスは、オスルアー、メスルアー、またはシングルニードルの3種類のアダプターにより、さまざまな試験デバイスと接続できます。培地または洗浄緩衝液の移し替えには、別のベントニードルを使用します。医療機器向けSteritest® NEOデバイスは、無菌サンプリングデバイス用のNovaseptum®とともに使用できます。青色のキャニスターの底部は、混合セルロースエステル(MCE)メンブレンを示しています。このメンブレンは、標準的な製品に最適なろ過流量を提供します。
アプリケーション
医療機器および折り畳みバッグ向けのSteritest® NEOデバイスは、医療機器、折り畳みバッグ、および抗菌剤を含まない製品の無菌試験に使用されます。
特徴および利点
  • メルクのデバイス、ポンプ、培地、液体、およびサービスを用いた無菌試験のためのワンストップショップです。
  • Steritest®デバイスは、フランス、モルシャイムに所在するメルクのセンターオブエクセレンスで製造され、高品質管理基準により各ロットの品質証明を維持しています。
  • 新しいニードル設計
この新しいニードルの設計は、操作者がこの短いニードル長、グリップ、および隆起部を精巧かつ安全に操作して、小型容器を穿刺できるように最適化されています。
  • 洗練されたワークフロー
新しいSteritest® NEOカートリッジデバイスは、色付きのクランプ、正確な容量測定のための目盛り、新しい剥離式ラベルにより最適化された識別とトレーサビリティーなどの、すべての改善点を取り入れています。
  • 完全に閉じたセットアップ
Steritest® NEOデバイスで試験作業をしている間、医薬製品は周囲環境にさらされません。ろ過、洗浄、培地添加、および培養は閉じたシステムの中で行われます。
  • 一貫した性能
100%の完全性を試験する厳密な物理学的および微生物学的試験を、Steritest® NEOデバイスのあらゆるアセンブリ段階で実施した上で、製造部門から引き渡されます。
  • 新しいチューブ切断ツール
Velax®切断クランプが、全てのSteritest®NEOデバイスに取り付けられており、チューブを安全かつ簡単に切断できます。
包装
1箱あたり個包装ブリスターパック10個入り
法的情報
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VELAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
以下の用途に設定されています
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
TZHAMD210:
試験成績書(COA)