TZHALV210
Steritest® NEOデバイス
For liquids in large vials., Blue base canister with a vented double needle for large glass containers with septa., pkg of 10 blisters per box, Single packed
別名:
無菌試験デバイス、メンブレンろ過デバイス、メンブレンろ過キャニスター、クローズドメンブレンろ過, 無菌試験用Blue Base Steritest® NEOデバイス
About This Item
おすすめの製品
物質
Nylon 66 adapter (for needle)
PVC tubing (double lumen)
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
stainless steel (for needle)
styrene-acrylonitrile (SAN) (for canister)
品質水準
認証
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP 71
無菌性
sterile; γ-irradiated
特徴
Blue base canister with a vented double needle for large glass containers with septa.
メーカー/製品名
Steritest®
包装
pkg of 10 blisters per box, Single packed
パラメーター
120 mL sample volume (graduation marks at 25, 50, 75 and 100 mL)
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi) at 25 °C
45 °C max. temp.
チューブの長さ
850 mm
色
blue Canister Base
Matrix
MF-Millipore™
ポアサイズ
0.45 μm pore size
入力
sample type pharmaceutical(s)
liquid
アプリケーション
pharmaceutical
sterility testing
適合性
For liquids in large vials.
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
輸送温度
ambient
詳細
Steritest® NEOは、ろ過可能な医薬品の無菌試験用のメンブレンろ過デバイスです。このデバイスにより、取り扱いからトレーサビリティまで、試験のあらゆる側面が簡略化されます。閉じたシステムのため偽陽性が最小限に抑えられ、最高レベルの品質と信頼性が得られます。このデバイスを用いれば、試験作業中に医薬製品を周囲環境にさらすことがありません。この試験システムは、Steritest® Symbioポンプ、専用付属品、および高品質の培養培地と洗浄液とともに使用した場合に、最適かつ完全に法規制を順守した試験作業を可能にします。ベント式ニードルアダプターは、試験製品を大容量の容器から隔壁を用いてベントし、Steritest® NEOデバイスに移送します。青色の底部のキャニスターは、混合セルロースエステル(MCE)メンブレンを示しています。このメンブレンは、標準品に対して最適なろ過流量をもたらします。
アプリケーション
特徴および利点
- メルクのデバイス、ポンプ、培地、液体、およびサービスを用いた無菌試験のためのワンストップショップです。
- Steritest®デバイスは、フランス、モルシャイムに所在するメルクのセンターオブエクセレンスで製造され、高品質管理基準により各ロットの品質証明を維持しています。
- 新しいニードル設計
- 洗練されたワークフロー
- 完全に閉じたセットアップ
- 一貫した性能
- 新しいチューブ切断ツール
包装
法的情報
以下の用途に設定されています
必要ですが提供されていません
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
TZHALV210:
試験成績書(COA)