Merck
70157
Millipore
チオグリコール酸塩培養液(USP代替品)
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
別名:
NIHチオグリコール酸塩培養液, TG 培養液, チオグリコール酸塩培地の代替品です。, チオグリコール酸塩液体培地
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171607
NACRES:
NA.74
無菌性
non-sterile
品質水準
形状
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
L-cystine, 0.5 g/L
dextrose, 5.5 g/L
pancreatic digest of casein, 15.0 g/L
sodium chloride, 2.5 g/L
sodium thioglycolate, 0.5 g/L
yeast extract, 5.0 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
最終pH
7.1±0.2 (25 °C)
アプリケーション
food and beverages
sterility testing
microbiology
適合性
anaerobic bacteria
nonselective for Aspergillus spp.
nonselective for Bacillus spp.
nonselective for Bacteroides spp.
nonselective for Candida spp.
nonselective for Clostridium spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Pseudomonas spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
アプリケーション
無菌試験や、微好気性菌および嫌気性菌の培養に用いる培地です。
調製ノート
蒸留水1 Lに29 gを懸濁させます。沸騰させ、培地を完全に溶解させます。チューブまたはボトルに分注し、121°Cで15分間オートクレーブ滅菌します。使用直前に培地を新たに調製するか、沸騰させ冷却します。
その他情報
無菌性試験
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
70157-VAR:
70157-2.5KG:
70157-500G:
70157-BULK:
70157-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
United States Pharmacopeia, 851-851 (1970)
N.I.H. Memorandum (1955)
Zhenghao Piao et al.
Inflammation, 40(3), 735-744 (2017-02-10)
Pseudomonas aeruginosa is the major cause of morbidity and mortality in patients with ventilator-associated pneumonia. Interferon regulatory factor 3 (IRF3) is a transcription factor that plays an important role in the immune response to viral infection via the IRF3/IFN-β signaling
William G Robichaux et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 360(3), 424-433 (2017-01-08)
Activator of G-protein signaling 4 (AGS4)/G-protein signaling modulator 3 (Gpsm3) contains three G-protein regulatory (GPR) motifs, each of which can bind G
資料
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.
Clostridia are relatively large, gram-positive, rod-shaped bacteria that can undergo only anaerobic metabolism.