Merck
T0632
Sigma-Aldrich
チオグリコール酸ナトリウム
≥96.5% (iodometric)
別名:
チオグリコール酸 ナトリウム塩, メルカプト酢酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HSCH2COONa
CAS番号:
分子量:
114.10
Beilstein:
4569109
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥96.5% (iodometric)
フォーム
powder
white to off-white
有効pH範囲
6.7 (20 °C, 100 g/L)
mp
>300 °C (lit.)
溶解性
water: ~609.1 g/L at 20 °C (OECD Test Guideline 105)
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[O-]C(=O)CS
InChI
1S/C2H4O2S.Na/c3-2(4)1-5;/h5H,1H2,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
GNBVPFITFYNRCN-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
チオグリコール酸ナトリウムは下記の用途で使用されています:
  • 増菌培地中の栄養補助剤として、またチオグリコール酸ナトリウムがArcobacter属に及ぼす影響の研究のため
  • ジスルフィド架橋および早期の効力低下を低減するため、インフルエンザウイルスのヘマグルチニン製剤の添加剤として
  • 電子顕微鏡法
生物化学的/生理学的作用
チオグリコール酸ナトリウムは培地の還元状態を維持するための細菌学的研究用の試薬として広く用いられています。チオグリコール酸塩はさらに、タンパク質のチオール基を還元状態に維持することによって酵素の失活を防ぎます。チオグリコール酸塩はin vivoで好中球およびマクロファージを誘発する炎症に関する研究で用いられます。
チオグリコール酸ナトリウムは還元剤として働き、嫌気性および微好気性細菌の増殖に適しています。
注意
室温では70%を超える濃度の水溶液中で1ヵ月当たり1~2%のチオグリコリドを形成する傾向がありますが、これは酸性またはアルカリ性にすると元の遊離化合物に加水分解されます。70%溶液は空気中で酸化しますが、しっかり密封すれば室温でも安定です。チオグリコール酸塩は保存中に純度が低下する可能性があります。空気を排除しても実質的に安定性は改善されません。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T0632-25G:
T0632-100G:
T0632-VAR:
T0632-BULK:
T0632-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Improved stability of recombinant hemagglutinin using a formulation containing sodium thioglycolate
Rhodes DG, et al.
Vaccine, 33(44), 6011-6016 (2015)
Romina A Cutrullis et al.
Immunobiology, 222(2), 423-431 (2016-09-04)
The proinflammatory cytokine macrophage migration inhibitory factor (MIF) is a key player in innate immunity. MIF has been considered critical for controlling acute infection by the protozoan Trypanosoma cruzi, but the underlying mechanisms are poorly understood. Our study aimed to
Kim De Paepe et al.
PeerJ, 7, e6293-e6293 (2019-02-01)
Undigestible, insoluble food particles, such as wheat bran, are important dietary constituents that serve as a fermentation substrate for the human gut microbiota. The first step in wheat bran fermentation involves the poorly studied solubilization of fibers from the complex
Development of Parvalbumin-Expressing Basket Terminals in Layer II of the Rat Medial Entorhinal Cortex
Berggaard N, et al.
eNeuro, 5(3) (2018)
Clinical Ophthalmology: Contemporary Perspectives - E-Book, 176-176 (2012)