Merck
108995
Sigma-Aldrich
チオグリコール酸メチル
95%
別名:
メルカプト酢酸メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HSCH2CO2CH3
CAS番号:
分子量:
106.14
Beilstein:
506259
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
反応適合性
reagent type: ligand
reaction type: [1,2]-Wittig Rearrangement
屈折率
n20/D 1.466 (lit.)
bp
42-43 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.187 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
thiol
SMILES記法
COC(=O)CS
InChI
1S/C3H6O2S/c1-5-3(4)2-6/h6H,2H2,1H3
InChI Key
MKIJJIMOAABWGF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
チオグリコール酸メチルは抗腫瘍性抗生物質ネオカルチノスタチンの非タンパク質成分と反応して1:1の付加物を生成します。イソチオシアナートと反応してロダニンを生成します
アプリケーション
チオグリコール酸メチルは以下の調製に使用されました:
  • 3-カルボメトキシ-4-オキソテトラヒドロチオピラン、2-および4-カルボメトキシ-3-オキソテトラヒドロチオフェン
  • チオグリコール酸メチルとアミノエタンチオールが結合した金ナノロッド.
ベンジルエーテルCH結合の直接アリール化に影響を与えるために可視光光触媒と組み合わせて使用​​するチオール有機触媒
光レドックス触媒によるC–H結合の有機触媒活性化の一般戦略:ベンジルエーテルの直接アリール化
本製品はメルクの一連のフォトリアクター:Penn PhD(Z744035)& SynLED 2.0(Z744080)などと共に使用できます。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
132.8 °F - closed cup
引火点(℃)
56 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
108995-500G:
108995-VAR:
108995-5G:
108995-100G:
108995-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Samantha Seng et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 20(29), 19416-19423 (2018-06-28)
Understanding the formation and transformation of sulphur-rich particles is of prime importance since they contribute to the global atmospheric sulphur budget. In this work, we performed a series of experiments on a photoactive organosulphur compound namely, methyl thioglycolate, as a
An improved procedure for the preparation of 3-carbometfaoxy-4-oxotetrahydrothiopyran, 2-and 4-carbomethoxy-3-oxotetrahydrothiophene.
Liu HJ and Ngooi TK.
Canadian Journal of Chemistry, 60(4), 437-439 (1982)
T Kusakabe et al.
Biochemistry, 34(31), 9944-9950 (1995-08-08)
A double-stranded DNA cleavage mechanism by a novel enediyne type antitumor antibiotic, dynemicin A, has been investigated through sequence-dependent strand breakage of a series of duplexes containing a single nucleotide gap. We found that (1) dynemicin A breaks specifically at
Sumati Murli et al.
Applied and environmental microbiology, 71(8), 4503-4509 (2005-08-09)
Chemobiosynthesis (J. R. Jacobsen, C. R. Hutchinson, D. E. Cane, and C. Khosla, Science 277:367-369, 1997) is an important route for the production of polyketide analogues and has been used extensively for the production of analogues of 6-deoxyerythronolide B (6-dEB).
Luca Bertini et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 40(30), 7704-7712 (2011-06-01)
Amavadin is an unusual octa-coordinated V(IV) complex isolated from Amanita muscaria mushrooms. The outer-sphere catalytic properties of such a complex toward several oxidation reactions are well known. Nevertheless, a remarkable example exists, in which the V(V) (d(0)) oxidized form of