Merck
B25401
Sigma-Aldrich
ベンジルメルカプタン
99%
別名:
α-トリルメルカプタン, α-トルエンチオール, ベンゼンメタンチオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2SH
CAS番号:
分子量:
124.20
Beilstein:
605864
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
>4 (vs air)
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.575 (lit.)
bp
194-195 °C (lit.)
密度
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
SCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8S/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI Key
UENWRTRMUIOCKN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ベンジルメルカプタンは、次の用途で使用できます。
  • プロアントシアニジンをその構成サブユニットに切断する際の求核性試薬として。
  • 触媒である五硫化リンの存在下でジチオカルボン酸エステルを合成する際の反応物として。
  • Ptナノ粒子との相互作用を強化するためにCNTの表面を官能基化する修飾剤として。
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B25401-5L:
B25401-500ML:
B25401-1L:
B25401-VAR:
B25401-500G:
B25401-100ML:
B25401-100G:
B25401-25ML:
B25401-BULK:
B25401-5G:
B25401-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Phosphorus pentasulfide: A mild and versatile catalyst/reagent for the preparation of dithiocarboxylic esters.
Sudalai A, et al.
Organic Letters, 2(20), 3213-3216 (2000)
Analysis of proanthocyanidin cleavage products following acid-catalysis in the presence of excess phloroglucinol.
Kennedy JA and Jones GP
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49(4), 1740-1746 (2001)
Strongly enhanced interaction between evaporated Pt nanoparticles and functionalized multiwalled carbon nanotubes via plasma surface modifications: Effects of physical and chemical defects.
Yang DQ and Sacher E
The Journal of Physical Chemistry C, 112(11), 4075-4082 (2008)
Kenji Matsuno et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(17), 5126-5129 (2010-08-07)
S-benzylisothiourea 3a was discovered by its ability to inhibit indoleamine-2,3-dioxygenase (IDO) in our screening program. Subsequent optimization of the initial hit 3a lead to the identification of sub-muM inhibitors 3r and 10h, both of which suppressed kynurenine production in A431
Theresa K Tiefenbrunn et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 18(5), 970-979 (2009-04-23)
The type 1 repeat domain from thrombospondin has potent antiangiogenic activity and a structurally interesting fold, making it an attractive target for protein engineering. Chemical synthesis is an attractive approach for studying protein domains because it enables the use of
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
B25401-100G4061833426913
B25401-500G
B25401-5G4061833426920