安全性情報
Z699195
Whatman® トリプチカーゼソイブロス (TSB) 1×、ボトル
別名:
broth media, media broth, trypticase soy
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111700
NACRES:
NA.74
包装
bottle of 100 mL
メーカー/製品名
Maine Mfg 10496707
アプリケーション
food and beverages
詳細
選好性および非選好性微生物培養のための定性的手法で用いられる汎用培地です。トリプチケースソイブロス-等倍で、食品におけるEscherichia coli血清型O157:H7の検出に関するDIN Norm 10167の要件および腸管出血性Escherichia coli(EHEC)の単離に関するFDA-BAMの要件に整合しています。また、この培地は米国薬局方の処方を遵守しています。
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
Z699195-BULK:
Z699195-1EA:
Z699195-VAR:
WHA10496707:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)