Merck
91215
Supelco
没食子酸
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
3,4,5-トリヒドロキシ安息香酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HO)3C6H2CO2H
CAS番号:
分子量:
170.12
Beilstein:
2050274
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
保管条件
under inert gas (Argon)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
251 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H6O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,8-10H,(H,11,12)
InChI Key
LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この認証標準物質(CRM)は、ISO/IEC 17025およびISO 17034に準拠して製造および認定されています。このCRMはSI単位kgに準拠しており、NISTなどのNMIが供給する一次物質を基準として測定されます。
定量的NMRにより認定された不確実性と有効期限を含む内容が証明書に記載されています。
証明書は、http://www.sigmaaldrich.comでダウンロードしてください。
アプリケーション
没食子酸は、卵巣がんの治療に使用される漢方薬であるGuizhi Fuling Wanを投与されたラットの複数の血清中の没食子酸に関する、高速液体クロマトグラフィー結合トリプル四重極質量分析(HPLC / QqQ MS)の参照標準として使用されます。
適切な装置技術に関する更なる情報については、本製品の分析試験証明書をご参照ください。さらにサポートが必要な場合は、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
生物化学的/生理学的作用
没食子酸は水溶性のフェノ-ル酸で、ブドウおよび多くの植物の葉に存在します。タンニン、カテキンガレ-ト、脂肪族ガレ-トなどの没食子酸エステルは、in vitroでの強力な抗酸化物質です。しかし、没食子酸自身も、in vitroで抗酸化、抗発癌および抗血管形成活性を有すると考えられます。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: eucalyptus humulus
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
91215-VAR:
91215-BULK:
91215-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Guizhi fuling wan, a traditional chinese herbal formula, sensitizes cisplatin-resistant human ovarian cancer cells through inactivation of the PI3K/AKT/mTOR pathway
Han L, et al.
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine : ECAM (2016)
S Shahrzad et al.
The Journal of nutrition, 131(4), 1207-1210 (2001-04-04)
Gallic acid (GA), a food component that is especially abundant in tea, is an antimutagenic, anticarcinogenic and anti-inflammatory agent. We conducted a study using acidum gallicum tablets that contained 10% GA and 90% glucose and a black tea brew that
Antonio Serrano et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 8(8) (2019-08-09)
Nowadays, more consumers demand healthier products. A way to offer such products is to functionalize them using health-promoting bioactive compounds. Meat and meat products are high in essential nutrients; however, their excessive consumption implies a high intake of other substances
Parastoo Zarghami Moghaddam et al.
Turkish journal of pharmaceutical sciences, 18(1), 10-16 (2021-02-27)
Cleome coluteoides, which belongs to the Capparidaceae family, and has been used in folk medicine for a long time. Our research aims to measure the antioxidant, antibacterial, and antifungal activities of C. coluteoides. Various solvents, such as ethyl acetate, methanol
T R Aguiar et al.
Journal of dental research, 93(4), 417-422 (2014-02-28)
Although proanthocyanidins (PACs) modify dentin, the effectiveness of different PAC sources and the correlation with their specific chemical composition are still unknown. This study describes the chemical profiling of natural PAC-rich extracts from 7 plants using ultra high pressure/performance liquid
プロトコル
HPLC Analysis of Polyphenols in Nero d'Avola Red Wine on Discovery® HS C18 (UV 280 nm)
Coumaric acid; Quercitrin; Myricetin; Quercetin