Merck
PHL89198
没食子酸
phyproof® Reference Substance
別名:
3,4,5-トリヒドロキシ安息香酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HO)3C6H2CO2H
CAS番号:
分子量:
170.12
Beilstein:
2050274
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
251 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H6O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,8-10H,(H,11,12)
InChI Key
LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
没食子酸は水溶性のフェノ-ル酸で、ブドウおよび多くの植物の葉に存在します。タンニン、カテキンガレ-ト、脂肪族ガレ-トなどの没食子酸エステルは、in vitroでの強力な抗酸化物質です。しかし、没食子酸自身も、in vitroで抗酸化、抗発癌および抗血管形成活性を有すると考えられます。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: eucalyptus humulus
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHL89198-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)