Merck
PHR2318
Supelco
没食子酸
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
3,4,5-トリヒドロキシ安息香酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HO)3C6H2CO2H
CAS番号:
分子量:
170.12
Beilstein:
2050274
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
APIファミリー
propyl gallate
フォーム
solid
包装
pkg of 100 mg
mp
251 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H6O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,8-10H,(H,11,12)
InChI Key
LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
生物化学的/生理学的作用
没食子酸は水溶性のフェノ-ル酸で、ブドウおよび多くの植物の葉に存在します。タンニン、カテキンガレ-ト、脂肪族ガレ-トなどの没食子酸エステルは、in vitroでの強力な抗酸化物質です。しかし、没食子酸自身も、in vitroで抗酸化、抗発癌および抗血管形成活性を有すると考えられます。
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
脚注
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC5951 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHR2318-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)