由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
EU Regulation 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.615
FDA 21 CFR 175.125
FDA 21 CFR 175.300
FDA 21 CFR 175.380
FDA 21 CFR 175.390
FDA 21 CFR 184.1660
アッセイ
≥98%
mp
146-149 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
odorless
SMILES記法
CCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C10H12O5/c1-2-3-15-10(14)6-4-7(11)9(13)8(12)5-6/h4-5,11-13H,2-3H2,1H3
InChI Key
ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
再構成
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
368.6 °F - closed cup
引火点(℃)
187 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W294705-SAMPLE-K:
W294705-5KG-K:
W294705-SAMPLE:
W294705-10KG-K:
W294705-1KG-K:
W294705-5KG:
W294705-1KG:
W294705-BULK-K:
W294705-VAR-K:
W294705-10KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W294705-SAMPLE | |
W294705-10KG | |
W294705-10KG-K | 4061834397106 |
W294705-1KG | |
W294705-1KG-K | 4061834405139 |
W294705-5KG | |
W294705-5KG-K | |
W294705-SAMPLE-K | 4061834355892 |