Merck
C7527
Sigma-Aldrich
塩化コリン
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥98%
別名:
(2-ヒドロキシエチル)トリメチルアンモニウムクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3N(Cl)CH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
139.62
Beilstein:
3563126
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥98%
形状
crystals
分子量
Mw 139.62 g/mol
テクニック
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
white
pH
5.0-6.5 (25 °C, 140 g/L)
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 50 mg/mL
SMILES記法
[Cl-].C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化コリンは第4級アンモニウム塩であり、水素結合のドナー(HBD)と結合します。塩化コリンは生体の生理学的機能に必須であり、栄養添加物として使用されます。コリンはメチル移行反応のメチル基源です。
アプリケーション
塩化コリンの用途:
  • コリンアセチルトランスフェラーゼ(ChAT)緩衝液の構成成分、および培養ヒト神経芽細胞腫(SK-N-SH)細胞におけるコリン取り込み
  • ホスホリパーゼD(PLD)活性を定量するためのコリン検量線の作成
  • 嗅内-海馬脳切片の精査ための切片溶液の構成成分
基質
コリンアセチルトランスフェラーゼの基質
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C7527-BULK:
C7527-100G:
C7527-1KG:
C7527-VAR:
C7527-500G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Functional calcium imaging in developing cortical networks
Dawitz J, et al.
Journal of Visualized Experiments, 119(56), e3550-e3550 (2011)
Determination of high-affinity choline uptake (HACU) and choline acetyltransferase (ChAT) activity in the same population of cultured cells
Ray B, et al.
Brain Research, 1297(11), 160-168 (2009)
Choline: an essential nutrient for public health
Zeisel SH and Da Costa KA
Nutr. Rev, 67(11), 615-623 (2009)
Harvie P Portugaliza et al.
Scientific reports, 9(1), 14595-14595 (2019-10-12)
Transmission of malaria parasites from humans to mosquito vectors requires that some asexual parasites differentiate into sexual forms termed gametocytes. The balance between proliferation in the same host and conversion into transmission forms can be altered by the conditions of
Apoptosis of bovine granulosa cells: Intracellular pathways and differentiation
Carou MC, et al.
Acta Histochemica, 119(5), 462-470 (2017)