Merck
N-068
Supelco
(±)-ノルメタネフリン-D3 塩酸塩 溶液
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H10D3NO3·HCl
CAS番号:
分子量:
222.68
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−70°C
SMILES記法
OC(C([2H])([2H])N)([2H])C1=CC(OC)=C(O)C=C1.Cl
InChI
1S/C9H13NO3.ClH/c1-13-9-4-6(8(12)5-10)2-3-7(9)11;/h2-4,8,11-12H,5,10H2,1H3;1H/i5D2,8D;
InChI Key
VKFPRGQZWKTEON-IJJJTAPTSA-N
詳細
ノルメタネフリンはノルエピネフリンの代謝物であり、褐色細胞腫などのカテコールアミン分泌腫瘍のマーカーです。この内部基準は、診断検査または内分泌学に対する尿中または血漿中ノルメタネフリンレベルのLC-MS/MSモニタリングに適しています。
アプリケーション
  • 質量分析の参照標準: (±)-ノルメタネフリン-D₃ 塩酸塩溶液は、質量分析法でカテコールアミン代謝物を分析するための安定同位体標識標準として広く使用されています。このアプリケーションは、生物医学研究における定量測定の精度を高めるために不可欠です(Zou et al., 2024)。
  • 神経伝達物質代謝の研究ツール: このソリューションは、神経疾患におけるカテコールアミン経路の理解という文脈において、神経伝達物質代謝の研究において非常に貴重な研究ツールとして機能します。このアプリケーションは、カテコールアミンを含む生化学的プロセスを描写するのに役立ち、治療戦略の開発に役立ちます(Jaafar et al., 2024)。
  • 生物医学研究における分析標準: ノルメタネフリンの重水素化形態である塩酸塩溶液は、さまざまな生物医学アッセイの分析標準として広く使用されており、実験結果の標準化と再現性に大きく貢献しています (Chen et al., 2024)。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
N-068-CHK:
N-068-CC:
N-068-1ML:4548173984674