特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol with 5% 1 M HCl (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−70°C
SMILES記法
Cl.NCCc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H
InChI Key
CTENFNNZBMHDDG-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ADRB1(153)
詳細
アプリケーション
<li><strong>Mass Spectrometry Metabolites in Inborn Errors of Metabolism Research:</strong> In research on very long-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency, Acylcarnitines IS Mix 2 is instrumental in metabolic profiling, helping to uncover metabolic alterations that are crucial for diagnosing and understanding inborn errors of metabolism (Bleeker et al., 2020).</li>
<li><strong>Fatty Acid Oxidation Studies:</strong> The mix is critical in research exploring the </ul>
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D-081-CC:
D-081-CHK:
D-081-1ML:4548173312927