Merck
C7897
Sigma-Aldrich
クロニジン 塩酸塩
solid
別名:
2-(2,6-ジクロロアニリノ)-2-イミダゾリン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9Cl2N3 · HCl
CAS番号:
分子量:
266.55
Beilstein:
4163525
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
形状
solid
品質水準
white
溶解性
H2O: soluble
methanol: soluble
オーガナイザー
Boehringer Ingelheim
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].Clc1cccc(Cl)c1NC2=NCCN2
InChI
1S/C9H9Cl2N3.ClH/c10-6-2-1-3-7(11)8(6)14-9-12-4-5-13-9;/h1-3H,4-5H2,(H2,12,13,14);1H
InChI Key
ZNIFSRGNXRYGHF-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クロニジン塩酸塩には、降圧性鎮痛性および下痢止め性があります。この化合物は短絡電流を下げ、陰イオン分泌を阻害し、in vitroでの液体と電解質の粘膜吸収を改善します。クロニジンが注意欠陥多動性障害(ADHD)、閉経期潮紅、薬物離脱症状およびトゥレット症候群の治療に使用されます。
アプリケーション
クロニジン塩酸塩の用途:
  • 中枢ノルアドレナリン水準の低減
  • イソチオシアン酸塩アリル(AITC)感作熱嫌悪の抑制
  • ラットにおける熱的および機械的疼痛過敏性の軽減
  • 百日咳毒物(PTX)の陽性対照
クロニジン塩酸塩は、アドレナリン受容体(ADRA2A)アゴニストとして使用されています。
  • ex vivoレプチン放出アッセイで。
  • 6-OHDA処置ラットの疼痛過敏性に対するその作用を研究するために。
  • ゼブラフィッシュ幼生の睡眠に対する影響を研究するために。
  • ノルアドレナリンを操作して行動の柔軟性およびモチベーションに対する影響を調べるため。
生物化学的/生理学的作用
α2-アドレナリン受容体アゴニスト;l1イミダゾリン結合部位リガンド。
クロニジン塩酸塩は、妊婦の高血圧管理に使用されます。さらに、新生児禁断症候群の治療薬となります。クロニジン塩酸塩は中枢α-アドレナリン受容体に結合し、心臓、腎臓および末梢脈管構造の遠心性交感神経性血管収縮トーンを抑えることで、血管を拡張させ血圧を低下させます。
特徴および利点
この化合物はベーリンガーインゲルハイムによって開発されました。他の医薬品開発化合物と認可された医薬品/医薬品候補のリストを閲覧するには、ここをクリックしてください
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のImidazoline Binding Sites(イミダゾリン結合部位)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
C7897-100MG:
C7897-BULK:
C7897-250MG:
C7897-VAR:
C7897-1G:
C7897-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Safety and efficacy of clonidine and clonidine extended-release in the treatment of children and adolescents with attention deficit and hyperactivity disorders
Ming X, et al.
Adolescent health, medicine and therapeutics, 2(2), 105-105 (2011)
INT-005 Development and stability testing of oral clonidine hydrochloride solutions for use in neonatal patients
Buttner B, et al.
European Journal of Hospital Pharmacy (2017)
Intra-articular morphine and clonidine produce comparable analgesia but the combination is not more effective
Gentili M, et al.
British journal of anaesthesia, 79(5), 660-661 (1997)
Z P Khan et al.
Anaesthesia, 54(2), 146-165 (1999-04-24)
Clonidine has proved to be a clinically useful adjunct in clinical anaesthetic practice as well as in chronic pain therapy because it has both anaesthetic and analgesic-sparing activity. The more selective alpha-2 adrenoceptor agonists, dexmedetomidine and mivazerol, may also have
Evaluation of clonidine hydrochloride (Catapres): a new antihypertensive agent
Kosman ME
JAMA : The Journal of the American Medical Association, 233(2), 174-176 (1975)