Merck
49768
Supelco
ヨヒンビン 塩酸塩
analytical standard
別名:
17-ヒドロキシヨヒンバン-16-カルボン酸メチルエステル 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H26N2O3 · HCl
CAS番号:
分子量:
390.90
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
光学活性
[α]/D 100±5°, c = 1 in H2O
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
mp
288-290 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.COC(=O)[C@H]1[C@@H](O)CCC2CN3CCc4c([nH]c5ccccc45)C3CC12
InChI
1S/C21H26N2O3.ClH/c1-26-21(25)19-15-10-17-20-14(13-4-2-3-5-16(13)22-20)8-9-23(17)11-12(15)6-7-18(19)24;/h2-5,12,15,17-19,22,24H,6-11H2,1H3;1H/t12-,15-,17-,18-,19+;/m0./s1
InChI Key
PIPZGJSEDRMUAW-VJDCAHTMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Yohimbine is a major indole alkaloid typically extracted from the barks of Pausinystalia yohimbine, Corynanthe yohimbe, and Rauvolfia sepentina trees.
アプリケーション
Yohimbine hydrochloride may be used as an analytical standard for the determination of the analyte in dietary supplements by chromatography techniques.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
49768-50MG:
49768-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Comparative analysis by HPLC-UV and capillary electrophoresis of dietary supplements for weight loss
Tero-Vescan A, et al.
Farmacia, 64(5), 699-705 (2016)
Case study: two fatal case reports of acute yohimbine intoxication
Anderson C, et al.
Journal of Analytical Toxicology, 37(8), 611-614 (2013)
Gas chromatographic determination of yohimbine in commercial yohimbe products
Betz JM, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 78(5), 1189-1194 (1995)
Pharmaceutical quantities of yohimbine found in dietary supplements in the USA
Cohen PA, et al.
Drug Testing and Analysis, 8(3-4), 357-369 (2016)