由来生物
Fusarium sp. (Fusarium moniliforme)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCC[C@@H](C)[C@@H](OC(=O)C[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O)[C@H](C[C@@H](C)C[C@H](O)CCCC[C@@H](O)C[C@H](O)[C@H](C)N)OC(=O)C[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C34H59NO15/c1-5-6-9-20(3)32(50-31(44)17-23(34(47)48)15-29(41)42)27(49-30(43)16-22(33(45)46)14-28(39)40)13-19(2)12-24(36)10-7-8-11-25(37)18-26(38)21(4)35/h19-27,32,36-38H,5-18,35H2,1-4H3,(H,39,40)(H,41,42)(H,45,46)(H,47,48)/t19-,20+,21-,22+,23+,24+,25+,26-,27-,32+/m0/s1
InChI Key
UVBUBMSSQKOIBE-DSLOAKGESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フモニシンB1(FB1)の構造は、スフィンゴシンと類似しています。 したがって、フモニシンB1は、セラミド合成酵素(スフィンゴシンN-アセチルトランスフェラーゼ)を阻害する可能性があり、その結果として、セラミドの生合成や複合スフィンゴ脂質の生合成を中断する可能性があります。
アプリケーション
- ブタ成体由来の盲腸内容中のマイコトキシン分析における標準品
- プリオンタンパク質(PrP)アイソフォームの代謝およびスクレイピープリオンタンパク質、PrPScの合成における、フモニシンB1の影響に関する研究
- ブタ空腸由来の外植片におけるフモニシンB1の毒性に関する研究。
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Kidney,Liver
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
F1147-VAR:
F1147-5MG-PW:
F1147-10MG-PW:
F1147-5MG:
F1147-BULK:
F1147-10MG:
F1147-1MG-PW:
F1147-1MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック