344850-M
Fumonisin B1, Fusarium moniliforme
A cell-permeable mycotoxin that inhibits sphingolipid biosynthesis in rat kidney and in liver microsomes by inhibition of sphingosine N-acyltransferase (ceramide synthase; IC₅₀ = 100 nM).
別名:
Fumonisin B1, Fusarium moniliforme, FB₁
アッセイ
≥95% (TLC)
形状
powder
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
white to beige
溶解性
methanol: 5 mg/mL
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C34H59NO15/c1-5-6-9-20(3)32(50-31(44)17-23(34(47)48)15-29(41)42)27(49-30(43)16-22(33(45)46)14-28(39)40)13-19(2)12-24(36)10-7-8-11-25(37)18-26(38)21(4)35/h19-27,32,36-38H,5-18,35H2,1-4H3,(H,39,40)(H,41,42)(H,45,46)(H,47,48)/t19-,20+,21+,22+,23+,24+,25-,26+,27-,32-/m1/s1
InChI Key
UVBUBMSSQKOIBE-ZWKVXHQASA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
ceramide synthase
警告
再構成
その他情報
Riley, R.T., et al. 1994. J. Nutr. 124, 594.
Wolf, G. 1994. Nutr. Rev. 52, 246.
Merrill, A.H. Jr., et al. 1993. Adv. Lipid Res.26, 215.
Merrill, Jr., A.H., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 27299.
Voss, K.A., et al. 1993. Nat. Toxins1, 222.
Wang, E., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 14486.
Harrison, L.R., et al. 1990. J. Vet. Diag. Invest. 2, 217.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Kidney,Liver
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
344850-1MG-M:
344850-1.1ML:
344850-MG:
344850-1MG:
試験成績書(COA)