Merck
32936
Supelco
フモニシンB1
reference material, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
フモニシンB1 Fusarium moniliforme由来, Macrofusine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H59NO15
CAS番号:
分子量:
721.83
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
reference material
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCC[C@@H](C)[C@@H](OC(=O)C[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O)[C@H](C[C@@H](C)C[C@H](O)CCCC[C@@H](O)C[C@H](O)[C@H](C)N)OC(=O)C[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C34H59NO15/c1-5-6-9-20(3)32(50-31(44)17-23(34(47)48)15-29(41)42)27(49-30(43)16-22(33(45)46)14-28(39)40)13-19(2)12-24(36)10-7-8-11-25(37)18-26(38)21(4)35/h19-27,32,36-38H,5-18,35H2,1-4H3,(H,39,40)(H,41,42)(H,45,46)(H,47,48)/t19-,20+,21-,22+,23+,24+,25+,26-,27-,32+/m0/s1
InChI Key
UVBUBMSSQKOIBE-DSLOAKGESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
フモニシンは、構造的に関連する同族体を特徴とするマイコトキシンのファミリーです。一般的にフザリウム種の菌類によって生成されます。
アプリケーション
フモニシンB1は、以下の分析物の測定における分析標準物質として使用できます:
  • 高速液体クロマトグラフィー蛍光検出法(HPLC-FLD)によるブタ肝臓中分析物。
  • HPLCによる穀物の分析。
適切な計測手法に関するさらに詳しい情報につきましては、本製品の試験成績書をご参照ください。さらにサポートが必要な場合は、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
生物化学的/生理学的作用
ウマに大脳白質軟化症を引き起こすと考えられている真菌の代謝産物です。
アナリシスノート
純度:≥92.5% (HPLC)
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Kidney,Liver
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
32936-5MG:
32936-5MG-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Simple method for the simultaneous isolation and determination of fumonisin B1 and its metabolite aminopentol-1 in swine liver by liquid chromatography-fluorescence detection.
Pagliuca G, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 819(1), 97-103 (2005)
Influence of experimental parameters on the fluorescence response and recovery of the high-performance liquid chromatography analysis of fumonisin B1.
Samapundo S, et al.
Journal of Chromatography A, 1109(2), 312-316 (2006)
J M Soriano et al.
Progress in lipid research, 44(6), 345-356 (2005-11-04)
Fumonisins are a group of mycotoxins produced primarily by Fusarium moniliforme. Several fumonisins have been isolated through out the years but only fumonisin B1, B2 and B3 are the ones present in naturally contaminated foods, with B1 being the most
Anil A Chuturgoon et al.
Toxicology letters, 227(1), 50-55 (2014-03-13)
Fumonisin B₁ (FB₁), a common mycotoxin contaminant of maize, is known to inhibit sphingolipid biosynthesis and has been implicated in hepatocellular carcinoma promoting activity in humans and animals. MicroRNAs (miRNA) are small noncoding RNAs that regulate gene expression via translational
Ronald T Riley et al.
Molecular nutrition & food research, 56(9), 1445-1455 (2012-07-21)
Fumonisins (FB) are mycotoxins found in maize. The purpose of this study was to (i) determine the relationship between FB(1) , FB(2) , and FB(3) intake and urinary excretion in humans, (ii) validate a method to isolate urinary FB on