由来生物
Fusarium sp.
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
利用可能性
not available in USA, Japan
色
white
溶解性
chloroform: soluble 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
DMSO: freely soluble
petroleum ether: slightly soluble
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@]12O[C@]3([H])[C@H](O)[C@@H](OC(C)=O)[C@](C)([C@@]1(COC(C)=O)C[C@H](OC(=O)CC(C)C)C(C)=C2)[C@]34CO4
InChI
1S/C24H34O9/c1-12(2)7-18(27)32-16-9-23(10-29-14(4)25)17(8-13(16)3)33-21-19(28)20(31-15(5)26)22(23,6)24(21)11-30-24/h8,12,16-17,19-21,28H,7,9-11H2,1-6H3/t16-,17+,19+,20+,21+,22+,23+,24-/m0/s1
InChI Key
BXFOFFBJRFZBQZ-QYWOHJEZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
品質
調製ノート
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
T4887-BULK:
T4887-5MG:
T4887-25MG:
T4887-1MG:
T4887-25MG-PW:
T4887-VAR:
試験成績書(COA)