由来生物
Gnomonia errabunda
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
溶解性
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 10 mg/mL
methanol: 10 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
N1([C@H](C(=O)O[C@@H](C(=O)N([C@H](C(=O)O[C@@H](C(=O)N([C@H](C(=O)O[C@@H](C1=O)C(C)C)[C@H](CC)C)C)C(C)C)[C@H](CC)C)C)C(C)C)[C@H](CC)C)C
InChI
1S/C36H63N3O9/c1-16-22(10)25-34(43)46-29(20(6)7)32(41)38(14)27(24(12)18-3)36(45)48-30(21(8)9)33(42)39(15)26(23(11)17-2)35(44)47-28(19(4)5)31(40)37(25)13/h19-30H,16-18H2,1-15H3/t22-,23-,24-,25-,26-,27-,28+,29+,30+/m0/s1
InChI Key
TWHBYJSVDCWICV-BHZTXFQCSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
E9661-BULK:
E9661-1MG:
E9661-VAR:
E9661-1MG-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック