由来生物
Gnomonia errabunda
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
溶解性
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 10 mg/mL
methanol: 10 mg/mL
保管温度
−20°C
InChI
1S/C33H57N3O9/c1-16(2)22-31(40)43-26(20(9)10)29(38)35(14)24(18(5)6)33(42)45-27(21(11)12)30(39)36(15)23(17(3)4)32(41)44-25(19(7)8)28(37)34(22)13/h16-27H,1-15H3/t22-,23-,24-,25+,26+,27+/m0/s1
InChI Key
MIZMDSVSLSIMSC-VYLWARHZSA-N
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
E5411-VAR:
E5411-BULK:
E5411-1MG:
E5411-1MG-PW:
試験成績書(COA)