Merck
CRM46916
Supelco
ゼアラレノン 溶液
certified reference material, 50 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL
別名:
ZON
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H22O5
CAS番号:
分子量:
318.36
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
濃度
50 μg/mL in acetonitrile
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
OC1=C(C(O[C@@H](C)CCC2)=O)C(/C=C/CCCC2=O)=CC(O)=C1
InChI
1S/C18H22O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h3,7,10-12,20-21H,2,4-6,8-9H2,1H3/b7-3+/t12-/m0/s1
InChI Key
MBMQEIFVQACCCH-QBODLPLBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に準拠して製造および認証されています。このCRMの使用に関する情報は、すべて試験成績書に記載されています。ゼアラレノンは、F-2毒素とも呼ばれ、F. graminearumF. culmorumF. cerealisF. equiseti F. crookwellense、およびF. semitectumなどのさまざまなFusarium真菌によって産生されます。これらの真菌は、トウモロコシなどの穀物に通常の汚染物質として発生します。二次代謝産物であり、内因性エストロゲンと構造が類似しているため、強力なエストロゲン活性があることが知られています。
アプリケーション
CRMは以下の用途でも使用できます:
  • トウモロコシおよびトウモロコシベースの動物飼料サンプル中のゼアラレノンを測定する蛍光検出フロースルーセンサーの開発
  • ゲル浸透クロマトグラフィーに基づく抽出後のガスクロマトグラフィー-トリプル四重極質量分析(GC-QqQ-MS)による食用植物油サンプル中のゼアラレノンと5つの誘導体の多成分残留分析
  • 多層カーボンナノチューブ-磁性ナノ粒子(MWCNT-MNP)および超高速液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析(UHPLC-MS/MS)に基づく磁気固相抽出(M-SPE)によるトウモロコシサンプル中のゼアラレノンと誘導体の同時測定
  • 穀物サンプル中のゼアラレノンを視覚的に識別するための、金コロイドスフェア(AuSP)およびナノロッド(NR)に基づくイムノクロマトグラフィー・テストストリップの構築
  • トウモロコシサンプル中のゼアラレノンと5つの代謝物の同位体希釈-液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析(ID-LC-MS/MS)による測定
その他情報
適切な計測技術の詳細については、製品の分析証明書をご参照ください。他のサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
42.8 °F - closed cup
引火点(℃)
6 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRM46916:4548173339924
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)