Merck
34126
Supelco
ゼアラレノン 溶液
100 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
別名:
ZON
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H22O5
CAS番号:
分子量:
318.36
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
100 μg/mL in acetonitrile
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC1=C(C(O[C@@H](C)CCC2)=O)C(/C=C/CCCC2=O)=CC(O)=C1
InChI
1S/C18H22O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h3,7,10-12,20-21H,2,4-6,8-9H2,1H3/b7-3+/t12-/m0/s1
InChI Key
MBMQEIFVQACCCH-QBODLPLBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certanバイアル
ゼアラレノンは、植物由来の食物中のFusarium graminearumculmorum、crookwellenseおよびroseumによって産生されるマイコトキシンです。ゼアラレノンは、エストロゲン受容体に結合し、ステロイド産生酵素と相互作用するので、内分泌かく乱物質です。
アプリケーション
ゼアラレノン溶液は、様々なクロマトグラフィー技術を用いて、生体サンプルおよび食品中の分析物を推定するための分析参照標準として使用される場合があります。
モキシデクチン溶液は、蛍光検出器(HPLC)と組み合わせた高速液体クロマトグラフィーを用いて、魚サンプル中のゼアラレノン含有量を分析するための参照標準品として使用される場合があります。
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34126-2ML:4548173228600
34126-2ML-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Levels of zearalenone and its metabolites in sun-dried kapenta fish and water of Lake Kariba in Zambia?A preliminary study.
Gonkowski S, et al.
The Science of the Total Environment, 637, 1046-1050 (2018)
Determination of zearalenone and its metabolites in urine, plasma and faeces of horses by HPLC-APCI-MS.
Songsermsakul P, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 843(2), 252-261 (2006)
Development of a liquid chromatography/time-of-flight mass spectrometric method for the simultaneous determination of trichothecenes, zearalenone and aflatoxins in foodstuffs
Tanaka H, et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 20(9), 1422-1428 (2006)
M Gajecka
Polish journal of veterinary sciences, 16(1), 45-54 (2013-05-23)
Companion animals, including bitches, may be exposed to zearalenone (ZEN) toxins that are often present in feed, and ZEN intoxication may lead to ovarian dysfunction. This study involved evaluation of the degree of ZEN-induced hypo stimulation of ovary by determination
M Gajecka et al.
Polish journal of veterinary sciences, 15(4), 711-720 (2013-02-09)
The objective of this study was to determine the effect of 42-day ZEN intoxication on the presence of Ca2+ in selected ovarian cells from beagle bitches, using the potassium pyroantimonate (PPA) method. Samples were collected from 30 clinically healthy, pre-pubertal