濃度
~50 μg/mL in acetonitrile: water
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@H](N)[C@@H](O)C[C@H](O)CCCC[C@@H](O)C[C@H](C)C[C@H](OC(C[C@H](C(O)=O)CC(O)=O)=O)[C@H](OC(C[C@H](C(O)=O)CC(O)=O)=O)[C@H](C)CCCC
InChI
1S/C34H59NO15/c1-5-6-9-20(3)32(50-31(44)17-23(34(47)48)15-29(41)42)27(49-30(43)16-22(33(45)46)14-28(39)40)13-19(2)12-24(36)10-7-8-11-25(37)18-26(38)21(4)35/h19-27,32,36-38H,5-18,35H2,1-4H3,(H,39,40)(H,41,42)(H,45,46)(H,47,48)/t19-,20+,21-,22+,23+,24+,25+,26-,27-,32+/m0/s1
InChI Key
UVBUBMSSQKOIBE-DSLOAKGESA-N
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
42.8 °F
引火点(℃)
6 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34139-1ML:4548173371832
34139-1ML-BULK:
34139-2ML:4548173258614
34139-2ML-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック