Merck
32411
Supelco
オクラトキシンB 溶液
~10 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H19NO6
CAS番号:
分子量:
369.37
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
~10 μg/mL in acetonitrile
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@@H]1Cc2ccc(C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(O)=O)c(O)c2C(=O)O1
InChI
1S/C20H19NO6/c1-11-9-13-7-8-14(17(22)16(13)20(26)27-11)18(23)21-15(19(24)25)10-12-5-3-2-4-6-12/h2-8,11,15,22H,9-10H2,1H3,(H,21,23)(H,24,25)/t11-,15+/m1/s1
InChI Key
DAEYIVCTQUFNTM-ABAIWWIYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certanバイアル
オクラトキシンはマイコトキシンで、部類Aspergillus(アスペルギルス)属およびPenicillium(ペニシリウム)によって産生されます。オクラトキシン産生株は穀類のような食物に広く分布しています。オクラトキシンはイソクマリン誘導体です。オクラトキシンBはオクラトキシンAの脱塩素化類似物です。
アプリケーション
オクラトキシンBは、オクラトキシンで汚染された大麦の固相発酵中の白腐敗菌によるオクラトキシンAおよびBの分解を研究するための標準物質として使用されました。オクラトキシンBはオクラトキシンAを検出する変位免疫アッセイで使用することができます。
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
アナリシスノート
純度:≥97.0% (HPLC)
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F
引火点(℃)
2 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
32411-1ML-BULK:
32411-1ML:
32411-2ML-BULK:
32411-BULK:
32411-VAR:
32411-2ML:4548173300290
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Aneta Kholová et al.
Toxins, 12(12) (2020-12-02)
According to the EU legislation, ochratoxin A contamination is controlled in wines. Tokaj wine is a special type of sweet wine produced from botrytized grapes infected by "noble rot" Botrytis cinerea. Although a high contamination was reported in sweet wines
G Engelhardt
Mycotoxin research, 18(1), 37-43 (2002-03-01)
Degradation of ochratoxin A (OTA) and B (OTB) by three selected fungi during solid state fermentation of barley contaminated with ochratoxins was compared. In presence of the soil fungusRhizopus japonicus and the white rot fungusPanerochaete chrysosporium more than 60 %
Vasilica Lates et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 402(9), 2861-2870 (2012-02-15)
We report here the development of a new assay for the detection of ochratoxin A (OTA) based on the use of its dechlorinated analogue, ochratoxin B (OTB), in a displacement immunoassay. OTB was immobilised on controlled-pore glass beads followed by
Rebeca Remiro et al.
Journal of chromatography. A, 1217(52), 8249-8256 (2010-11-30)
A validated high-performance liquid chromatography (HPLC) method with fluorescence detection for the simultaneous quantification of ochratoxin A (OTA) and its analogues (ochratoxin B (OTB), ochratoxin C (OTC) and methyl ochratoxin A (MeOTA)) in red wine at trace levels is described.
Angela Mally et al.
Chemical research in toxicology, 18(8), 1253-1261 (2005-08-16)
Ochratoxin A (OTA) is a potent nephrotoxin and renal carcinogen in rats, but the mechanism of OTA tumorigenicity is unknown. Ochratoxin A has been shown to be negative in many genetic toxicology test in vitro. However, the potential of OTA