Merck
S3757
Sigma-Aldrich
α-ソラニン
from potato sprouts, ≥95%
別名:
アルファソラニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C45H73NO15
CAS番号:
分子量:
868.06
Beilstein:
77607
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
由来生物
potato sprouts
アッセイ
≥95%
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@H]1CC[C@@H]2[C@@H](C)[C@H]3[C@H](C[C@H]4[C@@H]5CC=C6C[C@H](CC[C@]6(C)[C@H]5CC[C@]34C)O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)[C@H]7O[C@@H]9O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]9O)N2C1
InChI
1S/C45H73NO15/c1-19-6-9-27-20(2)31-28(46(27)16-19)15-26-24-8-7-22-14-23(10-12-44(22,4)25(24)11-13-45(26,31)5)57-43-40(61-41-37(54)35(52)32(49)21(3)56-41)39(34(51)30(18-48)59-43)60-42-38(55)36(53)33(50)29(17-47)58-42/h7,19-21,23-43,47-55H,6,8-18H2,1-5H3/t19-,20+,21-,23-,24+,25-,26-,27+,28-,29+,30+,31-,32-,33+,34-,35+,36-,37+,38+,39-,40+,41-,42-,43+,44-,45-/m0/s1
InChI Key
ZGVSETXHNHBTRK-UDJLNJFBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
α- ソラニンは、主にジャガイモ中に見られるステロイドグリコアルカロイドです。膵臓癌細胞に対する抗癌の可能性がある物質です。
アプリケーション
HPLCによりジャガイモ中のα-ソラニンを定量する際の標準物質として用いられています。
その他情報
グルコ-ス、ガラクト-ス、ラムノ-スから成る三糖類がソラニジンと結合しています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S3757-2MG:
S3757-VAR:
S3757-5MG:
S3757-BULK:
S3757-10MG:
S3757-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Potatoes, tomatoes, and solanine toxicity (Solanum tuberosum L., Solanum lycopersicum L.).
Donald G Barceloux
Disease-a-month : DM, 55(6), 391-402 (2009-05-19)
Pia H Jensen et al.
Chemosphere, 76(8), 1150-1155 (2009-05-22)
The toxic glycoalkaloids produced by the potato plant (Solanum tuberosum L.) have previously been found in upper soil from a potato field during several months. Further insight into the fate of the glycoalkaloids is needed, as only little information about
Ming-Kun Lu et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 33(10), 1685-1691 (2010-10-12)
α-Solanine, a naturally occurring steroidal glycoalkaloid in potato sprouts, was found to possess anti-carcinogenic properties, such as inhibiting proliferation and inducing apoptosis of tumor cells. However, the effect of α-solanine on cancer metastasis remains unclear. In the present study, we
A novel enzyme biosensor for steroidal glycoalkaloids detection based on pH-sensitive field effect transistors.
Korpan YI, et al.
Bioelectrochemistry, 55(1), 9-11 (2002)
Miriam Frida Karlsson et al.
Phytochemistry, 85, 72-81 (2012-11-06)
Guatemalan potato moth, Tecia solanivora, lay eggs in the soil nearby potato Solanum spp. and larvae feed on the tubers. We investigated the oviposition behaviour of T. solanivora females and the survival of larval offspring on healthy vs. stressed, i.e.