Merck
57347-U
Supelco
SPMEファイバーホルダー
greener alternative
for use with CTC CombiPAL and Gerstel MPS2
別名:
固相マイクロ抽出ファイバーホルダー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115854
NACRES:
NB.21
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
品質水準
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
solid phase microextraction (SPME): suitable
アプリケーション
food and beverages
適合性
for use with CTC CombiPAL and Gerstel MPS2
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ホルダーは、コーティングされたファイバーを保護し、アナライトの吸着時および脱着時におけるファイバーの暴露を調製します。ホルダーは、無期限に再利用でき、交換用ファイバーアセンブリーに適合します。 初めて使用する場合は、ホルダーとファイバーアセンブリーの両方を注文する必要があります。
マニュアルサンプリング用のファイバーホルダー
深さガイドを調節して、サンプリング時のファイバーの適切な配置、およびGC注入ポートの加熱ゾーンの正確な設置を行います。ファイバーは露出位置にロックできます。
自動サンプリングまたはHPLC分析用のファイバーホルダー
このファイバーホルダーは、Varian 8100/8200 AutoSamplerまたは弊社のSPME/HPLCインターフェースと使用してください。SPMEアップグレードキットは、Varian AutoSamplerの操作に必要です - システム要件に関する情報についてはVarian Instrument Divisionにお問い合わせください。
CTC CombiPAL/CombiPAL-xtおよびGerstel MPS2用ファイバーホルダー
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。これは固相マイクロ抽出(SPME)テクノロジー製品です。SPMEは溶媒を使用しない抽出技術であり、SPMEファイバーは再利用可能で廃棄物の発生が可能な限り少ないため、SPMEはサンプル前処理用のより環境に配慮した技術の1つです。したがって、「廃棄物抑制」および「安全性の高い溶媒と補助剤」に適合しています。詳細はこちらをクリックしてください。
アプリケーション
  • 固相マイクロ抽出用市販ファイバーの表面特性とその応用における関連問題:この論文では、SPME ファイバーホルダーで使用されるものを含め、さまざまな市販 SPME ファイバーの表面特性に関する包括的な分析を提供しています。この研究では、分析化学における SPME の応用に関連する潜在的な問題を特定し、特にこれらのファイバーがさまざまな分析対象物質や溶媒とどのように相互作用するかに焦点を当てています。この情報は、より正確で信頼性の高いサンプル分析のために SPME 技術の最適化を目指す化学者にとって極めて重要です(Haberhauer-Troyer et al., 2000)。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
資料
新しい表面保護処理SPMEファイバーを用いて裏ごしプルーンベビーフードから農薬を抽出する、直接浸漬SPME法を開発しました。
A direct immersion SPME method using a new overcoated SPME fiber was developed for the extraction of pesticides from pureed prune baby food.
Analysis of Tetrahydrocannabinol (THC) and Carboxytetrahydrocannabinol (THCCOOH) in Surface Waters by SPME and GC/MS
プロトコル
Determination of Headspace Volatiles in Distilled Spirits Using SPME Coupled to GC
High-resolution profiling of terpenes and terpenoids to identify fragrance compounds and distinguish hops and cannabis varieties using SPME-GC/MS.
The use of solid phase microextraction (SPME) allowed for the straightforward, fast, sensitive, and accurate GC/MS determination of the residual solvent content of spiked and unspiked samples of hemp extract.
すべて表示
関連コンテンツ
GC/MS/MS Analysis of Bisphenol A (BPA) in a Fruit Flavored Energy Drink on the SLB-PAHms Column After SPME Using an Overcoated SPME Fiber