製品名
Smart SPME Fiber Assembly, Divinylbenzene/Carboxen/Polydimethylsiloxane (DVB/CAR/PDMS), for use with PAL 3, Series II Smart autosampler, needle size 23 ga
物質
StableFlex fiber
gray hub
ニードルサイズ
23 ga
包装
pkg of 1 ea
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer)
50 μm (DVB layer)
テクニック
solid phase microextraction (SPME): suitable
ファイバー長
2 cm
マトリックス活性基
DVB/CAR/PDMS coating
適合性
(for flavors (volatiles and semivolatiles C3 - 20), or trace compound analysis (MW 40-275))
for use with PAL 3, Series II Smart autosampler
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Aligned
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Rapid headspace solid-phase microextraction-gas chromatographic-time-of-flight mass spectrometric method for qualitative profiling of ice wine volatile fraction. II: Classification of Canadian and Czech ice wines using statistical evaluation of the data: This study demonstrates the application of Divinylbenzene/Carboxen/Polydimethylsiloxane (DVB/CAR/PDMS) based solid-phase microextraction (SPME) fibers in analyzing the volatile components of ice wines. The method provides rapid profiling and classification of wines based on their aromatic properties, showcasing the fibers′ utility in complex chemical analysis (Setkova L, Risticevic S, Pawliszyn J, 2007).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
548675-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
関連コンテンツ
Solid phase microextraction (SPME) is a solvent-free sample preparation technique that uses coated fibers to extract analytes of interest from a sample before analysis by GC or HPLC.
固相マイクロ抽出(SPME)はGCやHPLCの前にサンプルから分析対象物質を抽出するための、コーティングファイバーを使用した溶媒不要のサンプル調製法です。