製品名
Smart SPME Fiber Assembly, Carboxen/Polydimethylsiloxane (CAR/PDMS), df 75 μm(CAR/PDMS, for use with PAL 3, Series 2 Smart autosampler, needle size 23 ga
物質
black hub
fused silica fiber
ニードルサイズ
23 ga
包装
pkg of 1 ea
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
75 μm (CAR/PDMS)
テクニック
solid phase microextraction (SPME): suitable
ファイバー長
1 cm
マトリックス活性基
CAR/PDMS coating
適合性
(for gasses and low molecular weight compounds (MW 30 - 225))
for use with PAL 3, Series 2 Smart autosampler
環境により配慮した代替製品カテゴリ
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
関連コンテンツ
Solid phase microextraction (SPME) is a solvent-free sample preparation technique that uses coated fibers to extract analytes of interest from a sample before analysis by GC or HPLC.
固相マイクロ抽出(SPME)はGCやHPLCの前にサンプルから分析対象物質を抽出するための、コーティングファイバーを使用した溶媒不要のサンプル調製法です。
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
548550-U |