Merck
GC Analysis of Volatiles in Multifloral Honey on SUPELCOWAX 10 after SPME using a 50/30 μm DVB/Carboxen/PDMS Fiber
GC Analysis of Volatiles in Multifloral Honey on SUPELCOWAX™ 10 after SPME using a 50/30 μm DVB/Carboxen/PDMS Fiber suitable for GC, application for SPME
材料
SPMEファイバー
製品番号
詳細
価格
SPMEファイバーアセンブリー ジビニルベンゼン/カルボキセン/ポリジメチルシロキサン (DVB/CAR/PDMS)
needle size 24 ga, StableFlex
Standard
製品番号
詳細
価格
デカナール
≥98% (GC), liquid
ノナン酸
analytical standard
ベンズアルデヒド
analytical standard
フェニルアセトアルデヒド
≥90%
Polar Column Test Mix
certified reference material, 500 μg/mL each component in dichloromethane
ノナナール
analytical standard
フェニルエチルアルコール
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
2-フルアルデヒド
analytical standard
分析カラム
製品番号
詳細
価格
SUPELCOWAX 10キャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
関連製品
製品番号
詳細
価格
SPMEファイバーホルダー
for use with manual sampling
SPMEファイバーホルダー
for use with CTC CombiPAL and Gerstel MPS2
CONDITIONS
sample/matrix
5 g multifloral honey + 5 mL bidistilled water in a 20 mL vial, allowed to equilibrate at 50 °C for 15 min with magnetic stirring
SPME fiber
2 cm 50/30 μm divinylbenzene/carboxen on polydimethylsiloxane (57348-U)
extraction
headspace, 50 °C for 40 min with magnetic stirring
desorption process
250 °C for 2 min
column
SUPELCOWAX 10, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24079)
oven
35 °C (8 min), 6 °C/min to 60 °C, 4 °C/min to 160 °C, 20 °C/min to 200 °C (1 min)
inj. temp.
250 °C
MSD interface
230 °C
scan range
35-300 m/z
carrier gas
helium, 1 mL/min
liner
0.75 mm I.D., SPME
sample
(Honey)
詳細
アナリシスノート
In this application, headspace SPME (HS-SPME) using a Carboxen/PDMS/DVB fiber coupled with gas chromatography-mass spectrometry (GC/MS) was used for the characterization of the volatile fraction of honey samples. Using SPME it was possible to obtain and distinguish the chemical fingerprints of different types of honey. The relatively polar SUPELCOWAX 10 GC column provides excellent separation of these polar compounds.
法的情報
SUPELCOWAX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC