主要文書
8.14680
Sigma-Aldrich
3,3′-Diaminodiphenyl sulfone
for synthesis
別名:
3,3′-Diaminodiphenyl sulfone, 3,3′-Sulfonyldianiline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H12N2O2S
CAS番号:
分子量:
248.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
209-967-5
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥96.0% (HPLC)
フォーム
solid
有効性
4920 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
167-170 °C
かさ密度
400 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(c2cc(ccc2)N)c1cc(ccc1)N
InChI
1S/C12H12N2O2S/c13-9-3-1-5-11(7-9)17(15,16)12-6-2-4-10(14)8-12/h1-8H,13-14H2
InChI Key
LJGHYPLBDBRCRZ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 166 °C
Melting range (upper value): ≤ 170 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3