主要文書
8.03258
Sigma-Aldrich
Bis(4-hydroxyphenyl) sulfone
for synthesis
別名:
Bis(4-hydroxyphenyl) sulfone, 4,4′-Sulfonyldiphenol, 4,4′-Dihydroxydiphenyl sulfone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[4-(HO)C6H4]2SO2
CAS番号:
分子量:
250.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
201-250-5
蒸気圧
<0.0001 Pa ( 20 °C)
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
自己発火温度
≥400 °C
有効性
2830 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.6-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
242-247 °C
溶解性
1.1 g/L
密度
0.5-0.6 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
500 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C12H10O4S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H
InChI Key
VPWNQTHUCYMVMZ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 242 °C
Melting range (upper value): ≤ 247 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1