アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
245-250 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
Oc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C12H10O4S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H
InChI Key
VPWNQTHUCYMVMZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- Beverages using liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
- Biological samples using high performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS).
- Environmental water samples using high performance liquid chromatography (HPLC) with ultraviolet (UV) detection.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Jan Code
43034-100MG:
43034-BULK:
43034-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック