Merck
04487
Supelco
Bisphenol E
analytical standard
別名:
ビスフェノール E
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(C6H4OH)2
CAS番号:
分子量:
214.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
mp
123-127 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C14H14O2/c1-10(11-2-6-13(15)7-3-11)12-4-8-14(16)9-5-12/h2-10,15-16H,1H3
InChI Key
HCNHNBLSNVSJTJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Bisphenol E may be used as a reference standard in the determination of bisphenol E in beverages using on-line solid-phase extraction with fast liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry (on-line SPE fast LC-MS/MS).
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
04487-BULK:
04487-100MG:
04487-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Analysis of bisphenols in soft drinks by on-line solid phase extraction fast liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
Gallart-Ayala, et al.
Analytica Chimica Acta, 683(2), 227-233 (2011)